Få mere at vide
BD Difco™ Shigella Poly Antisera
Beskrivelse
- Tilgængelig i 3,0 ml emballerede hætteglas
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Form | Væske |
| Produkttype | Antiserum |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til serologisk identifikation af Shigella |
| Mængde | 3 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Vial Alkalescens-Dispar Antiserum Poly
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide