Få mere at vide
BD Difco™ Salmonella VI Antigen
Beskrivelse
- Kemisk stabiliserede og inaktiverede suspensioner af kendte stammer
- Homolog identificerende antigen: Vi
- Hver flaske er tilstrækkelig til 20 glasprøver
- Natriumazid (0,1 %) brugt som konserveringsmiddel
Brugt i kvalitetskontrol af Salmonella O Antisera Poly A-I og Vi, Vi
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Antigen |
| Til brug med (applikation) | Bruges i kvalitetskontrollen af Salmonella O Antisera Poly A-I & Vi (226641) og Vi (228271) |
| Mængde | 1 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- BD Difco Salmonella QC Antigen Vi
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide