Få mere at vide
BD Difco™ Salmonella O QC antigener
Artikelnummer. 11768313
Skift visning
Produkttype:
Salmonella O Gruppe A-antigen
Salmonella O Gruppe D-antigen
Salmonella O gruppe B antigen
Salmonella O gruppe C1-antigen
Salmonella O gruppe C2-antigen
Pakningsstørrelse:
1ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11768313 Salmonella O Gruppe A-antigen 1ml
11798313 Salmonella O gruppe C2-antigen 1ml
11778313 Salmonella O gruppe B antigen 1ml
11708323 Salmonella O Gruppe D-antigen 1ml
11788313 Salmonella O gruppe C1-antigen 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Artikelnummer. 11768313 Leverandør BD Leverandørnr. 221301
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Hurtige reaktive guldstandard antisera-typepaneler til Salmonella O-antigen
  • Produkttype: Antigener og Antisera
  • Grupperinger: Q til S produkter
  • Undertype: Kvalitetskontrolantigener
  • Type: Antigener
  • Volumen: 1 ml
  • Holdbarhed: 730 dage
Certificeringer
CE-mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Salmonella O Gruppe A-antigen
Til brug med (applikation) Anvendes i kvalitetskontrollen af Salmonella O Antisera Poly B (225351), Faktor 7 (228161), Gruppe C1 Faktorer 6 (240985) og Poly AI & Vi (240993)
Mængde 1 mL