Learn More
BD Difco™ Salmonella O-antisera og kvalitetskontrolantigener
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Produkttype:
Antiserum
missing translation for 'unitSize'
3ml
Description
Salmonellaarter forårsager en række menneskelige sygdomme kaldet salmonellose. Sygdomsområdet er fra mild selvbegrænsende gastroenteritis til mere alvorlige former, muligvis med bakteriemi eller tyfus, som kan være livstruende. Derfor er diagnose og identifikation af korrekt serotype afgørende. Disse antisera hjælper med at påvise sådanne serotyper, og kvalitetskontrolantigener kontrollerer deres ydeevne.
- Lyofiliserede, polyklonale kaninantisera
- Polyvalent, specifik for somatiske antigener
- Krydsreaktioner er mulige, fordi serogrupper kan dele ikke-major gruppe antigener
- Når det er korrekt rehydreret og brugt som anbefalet, indeholder hvert hætteglas tilstrækkeligt reagens til 60 tests
- Til in vitro diagnostisk brug
- indeholdende ca. 0,2 % natriumazid som konserveringsmiddel
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Til in vitro diagnostisk brug |
| Produkttype | Antiserum |