Få mere at vide
BD Difco™ Salmonella O-antisera og kvalitetskontrolantigener
Produkttype:
Antiserum
Pakningsstørrelse:
3ml
Beskrivelse
Salmonellaarter forårsager en række menneskelige sygdomme kaldet salmonellose. Sygdomsområdet er fra mild selvbegrænsende gastroenteritis til mere alvorlige former, muligvis med bakteriemi eller tyfus, som kan være livstruende. Derfor er diagnose og identifikation af korrekt serotype afgørende. Disse antisera hjælper med at påvise sådanne serotyper, og kvalitetskontrolantigener kontrollerer deres ydeevne.
- Lyofiliserede, polyklonale kaninantisera
- Polyvalent, specifik for somatiske antigener
- Krydsreaktioner er mulige, fordi serogrupper kan dele ikke-major gruppe antigener
- Når det er korrekt rehydreret og brugt som anbefalet, indeholder hvert hætteglas tilstrækkeligt reagens til 60 tests
- Til in vitro diagnostisk brug
- indeholdende ca. 0,2 % natriumazid som konserveringsmiddel
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Til in vitro diagnostisk brug |
| Produkttype | Antiserum |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Vial Sal O Antis Group E1 Ftr 3/10 Lyo
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium Azide