Få mere at vide
BD Difco™ Salmonella O-antisera og kvalitetskontrolantigener
Artikelnummer. 11772854
Produkttype:
Antiserum
Pakningsstørrelse:
3ml
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Artikelnummer. 11772854
Brand: BD 226671
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Salmonella species cause a variety of human diseases called salmonelloses. The range of disease is from mild self-limiting gastroenteritis to more severe forms, possibly with bacteremia or typhoid fever, which can be life threatening. Hence diagnosis and identification of correct serotype is essential. These antisera aid in detecting such serotypes and the quality control antigens check their performance.
  • Lyophilized, polyclonal rabbit antisera
  • Polyvalent, specific for somatic antigens
  • Cross-reactions are possible because serogroups may share non-major group antigens
  • When properly rehydrated and used as recommended, each vial contains sufficient reagent for 60 tests
  • For in vitro diagnostic use
  • containing approximately 0.2% sodium azide as a preservative
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance For in vitro diagnostic use
Produkttype Antiserum