Få mere at vide
BD Difco™ Salmonella O-antisera og kvalitetskontrolantigener
Artikelnummer. 11772844
Produkttype:
Antiserum
Pakningsstørrelse:
3ml
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Artikelnummer. 11772844
Brand: BD 226591
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Salmonellaarter forårsager en række menneskelige sygdomme kaldet salmonellose. Sygdomsområdet er fra mild selvbegrænsende gastroenteritis til mere alvorlige former, muligvis med bakteriemi eller tyfus, som kan være livstruende. Derfor er diagnose og identifikation af korrekt serotype afgørende. Disse antisera hjælper med at påvise sådanne serotyper, og kvalitetskontrolantigener kontrollerer deres ydeevne.
  • Lyofiliserede, polyklonale kaninantisera
  • Polyvalent, specifik for somatiske antigener
  • Krydsreaktioner er mulige, fordi serogrupper kan dele ikke-major gruppe antigener
  • Når det er korrekt rehydreret og brugt som anbefalet, indeholder hvert hætteglas tilstrækkeligt reagens til 60 tests
  • Til in vitro diagnostisk brug
  • indeholdende ca. 0,2 % natriumazid som konserveringsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificeringer/compliance Til in vitro diagnostisk brug
Produkttype Antiserum
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3ML S.O ANTISERUM FACTOR 4
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sicherheitshinweis
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium azide
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt