Få mere at vide
BD Difco™ Salmonella O-antisera og kvalitetskontrolantigener
Artikelnummer. 11758153
Skift visning
Produkttype:
Salmonella O Antiserum Faktor 4, Gruppe B
Salmonella O Antiserum Gruppe D1 Faktorer 1, 9, 12
Salmonella O Antiserum Gruppe E1 Faktorer 3, 10
Salmonella O Antiserum Gruppe H faktorer 1, 6, 14, 24, 25
Salmonella O Antiserum Gruppe J Faktor 17
Salmonella O Antiserum Gruppe M Faktor 28
Salmonella O Antiserum Gruppe O Faktor 35
Salmonella O Antiserum Poly A, grupperne A, B, D, E1, E2, E3, E4 og L
Salmonella O Antiserum Poly C, grupperne I, J, K, M, N og O
Salmonella O Antiserumfaktor 14
Salmonella O Antiserumfaktor 19, Gruppe E4
Salmonella O Antiserumfaktor 22, Gruppe G1
Salmonella O Antiserumfaktor 23, Gruppe G2
Salmonella O Antiserumfaktor 27
Salmonella O Antiserumfaktor 5, Gruppe B
Salmonella o Antiserum Poly F, grupper 51-55
Salmonella o Antiserum Poly G, grupper 56-61
Salmonella o antiserum Poly B, grupperne C1, C2, F, G og H
Salmonella o antiserum gruppe E, faktorer 1, 3, 10, 15, 19, 34
Salmonella o antiserum gruppe L faktor 21
Salmonella o antiserum gruppe N-faktor 30
Salmonella o antiserum gruppe f faktor 11
Salmonella o antiserum poly D, grupperne P, Q, R, S, T og U
Salmonella o antiserum poly E, grupperne V, W, X, Y og Z
Salmonella o antiserumfaktor 10, gruppe E1
Salmonella o antiserumfaktor 15, grupper E2 og E3
Salmonella o antiserumfaktor 2
Salmonella o antiserumfaktor 20
Salmonella o antiserumfaktor 34, gruppe E3
Salmonella o antiserumfaktor 8, grupperne C2 og C3
Salmonella o antiserumfaktor 9, gruppe D
Salmonella o antiserumfaktorer 4, 5, Gruppe B
Salmonella o antiserumgruppe G-faktorer 13, 22
Pakningsstørrelse:
3ml
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
11758153 Salmonella O Antiserum Gruppe J Faktor 17 3ml
11768153 Salmonella O Antiserum Gruppe M Faktor 28 3ml
11788153 Salmonella o antiserum gruppe N-faktor 30 3ml
17312361 Salmonella o antiserumgruppe G-faktorer 13, 22 -
17322361 Salmonella O Antiserum Gruppe H faktorer 1, 6, 14, 24, 25 -
11742804 Salmonella O Antiserum Gruppe O Faktor 35 3ml
11792844 Salmonella O Antiserumfaktor 14 3ml
11722804 Salmonella o antiserum gruppe L faktor 21 3ml
11782904 Salmonella O Antiserum Gruppe D1 Faktorer 1, 9, 12 3ml
11792734 Salmonella o antiserumfaktor 10, gruppe E1 3ml
11702744 Salmonella o antiserumfaktor 15, grupper E2 og E3 3ml
11712744 Salmonella O Antiserumfaktor 19, Gruppe E4 3ml
17302361 Salmonella o antiserum gruppe f faktor 11 -
11748153 Salmonella o antiserumfaktor 34, gruppe E3 3ml
11732814 Salmonella o antiserum Poly B, grupperne C1, C2, F, G og H 3ml
11772804 Salmonella O Antiserum Poly A, grupperne A, B, D, E1, E2, E3, E4 og L 3ml
11742814 Salmonella O Antiserum Poly C, grupperne I, J, K, M, N og O 3ml
11752814 Salmonella o antiserum poly D, grupperne P, Q, R, S, T og U 3ml
11762814 Salmonella o antiserum poly E, grupperne V, W, X, Y og Z 3ml
11742844 Salmonella o Antiserum Poly F, grupper 51-55 3ml
11702854 Salmonella o antiserumfaktor 20 3ml
11772844 Salmonella O Antiserum Faktor 4, Gruppe B 3ml
11752844 Salmonella o Antiserum Poly G, grupper 56-61 3ml
11782844 Salmonella O Antiserumfaktor 5, Gruppe B 3ml
11752854 Salmonella O Antiserumfaktor 23, Gruppe G2 3ml
11742854 Salmonella O Antiserumfaktor 22, Gruppe G1 3ml
11772854 Salmonella O Antiserumfaktor 27 3ml
11792874 Salmonella o antiserumfaktor 2 3ml
11702884 Salmonella o antiserumfaktorer 4, 5, Gruppe B 3ml
11722884 Salmonella o antiserumfaktor 8, grupperne C2 og C3 3ml
11732884 Salmonella o antiserumfaktor 9, gruppe D 3ml
11792904 Salmonella O Antiserum Gruppe E1 Faktorer 3, 10 3ml
17342361 Salmonella o antiserum gruppe E, faktorer 1, 3, 10, 15, 19, 34 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Code produit. 11758153 missing translation for 'mfr' BD missing translation for 'supplierNo' 211780
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Salmonellaarter forårsager en række menneskelige sygdomme kaldet salmonellose. Sygdomsområdet er fra mild selvbegrænsende gastroenteritis til mere alvorlige former, muligvis med bakteriemi eller tyfus, som kan være livstruende. Derfor er diagnose og identifikation af korrekt serotype afgørende. Disse antisera hjælper med at påvise sådanne serotyper, og kvalitetskontrolantigener kontrollerer deres ydeevne.
  • Lyofiliserede, polyklonale kaninantisera
  • Polyvalent, specifik for somatiske antigener
  • Krydsreaktioner er mulige, fordi serogrupper kan dele ikke-major gruppe antigener
  • Når det er korrekt rehydreret og brugt som anbefalet, indeholder hvert hætteglas tilstrækkeligt reagens til 60 tests
  • Til in vitro diagnostisk brug
  • indeholdende ca. 0,2 % natriumazid som konserveringsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certificeringer/compliance Til in vitro diagnostisk brug
Produkttype Salmonella O Antiserum Gruppe J Faktor 17
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vial Sal O Antiserum Group J Lyophilized
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 4
Mention de danger
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Conseils de prudence
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.