Få mere at vide
BD Difco™ Salmonella O-antisera og kvalitetskontrolantigener
Artikelnummer. 11712744
Produkttype:
Antiserum
Pakningsstørrelse:
3ml
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Artikelnummer. 11712744
Brand: BD 222591
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Salmonellaarter forårsager en række menneskelige sygdomme kaldet salmonellose. Sygdomsområdet er fra mild selvbegrænsende gastroenteritis til mere alvorlige former, muligvis med bakteriemi eller tyfus, som kan være livstruende. Derfor er diagnose og identifikation af korrekt serotype afgørende. Disse antisera hjælper med at påvise sådanne serotyper, og kvalitetskontrolantigener kontrollerer deres ydeevne.
  • Lyofiliserede, polyklonale kaninantisera
  • Polyvalent, specifik for somatiske antigener
  • Krydsreaktioner er mulige, fordi serogrupper kan dele ikke-major gruppe antigener
  • Når det er korrekt rehydreret og brugt som anbefalet, indeholder hvert hætteglas tilstrækkeligt reagens til 60 tests
  • Til in vitro diagnostisk brug
  • indeholdende ca. 0,2 % natriumazid som konserveringsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Til in vitro diagnostisk brug
Produkttype Antiserum
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vial Sal O Antis Factor 19 Grp E4 3Ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium Azide