Få mere at vide
BD Difco™ Salmonella H Antiserum i
Artikelnummer. 11712894
Skift visning
Mængde:
3 ml
Pakningsstørrelse:
3ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11712894 3 ml 3ml
1 options
Produkterne indeholder natriumazid, som er giftigt ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. Natriumazid kan reagere med bly- og kobberrør og danne højeksplosive metalazider. Ved bortskaffelse skylles med store mængder vand for at forhindre ophobning af azider. Efter kontakt med huden, vask straks med rigeligt vand. Emballagen indeholder tørt naturgummi.
Artikelnummer. 11712894 Leverandør BD Leverandørnr. 228241
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Produkterne indeholder natriumazid, som er giftigt ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. Natriumazid kan reagere med bly- og kobberrør og danne højeksplosive metalazider. Ved bortskaffelse skylles med store mængder vand for at forhindre ophobning af azider. Efter kontakt med huden, vask straks med rigeligt vand. Emballagen indeholder tørt naturgummi.
Kvalitative røragglutinationstest til serologisk differentiering af Salmonella
  • Lyofiliserede og polyklonale kaninantisera
  • Absorberet eller uabsorberet specifikt for enten fase 1 eller fase 2 antigener
  • Udfør mellem 150-1500 tests
  • Identifikation af Salmonella ved flagellære (H) antigener
  • Natriumazid (0,2%) brugt som konserveringsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Antiserum
Mængde 3 ml