Få mere at vide
BD Difco™ Salmonella H Antiserum eh
Artikelnummer. 11792744
Skift visning
Mængde:
3 ml
Pakningsstørrelse:
3ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11792744 3 ml 3ml
1 options
Produkterne indeholder natriumazid, som er giftigt ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. Natriumazid kan reagere med bly- og kobberrør og danne højeksplosive metalazider. Ved bortskaffelse skylles med store mængder vand for at forhindre ophobning af azider. Efter kontakt med huden, vask straks med rigeligt vand. Emballagen indeholder tørt naturgummi.
Artikelnummer. 11792744 Leverandør BD Leverandørnr. 222731
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Produkterne indeholder natriumazid, som er giftigt ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. Natriumazid kan reagere med bly- og kobberrør og danne højeksplosive metalazider. Ved bortskaffelse skylles med store mængder vand for at forhindre ophobning af azider. Efter kontakt med huden, vask straks med rigeligt vand. Emballagen indeholder tørt naturgummi.
Kvalitative røragglutinationstest til serologisk differentiering af Salmonella
  • Lyofiliserede og polyklonale kaninantisera
  • Absorberet eller uabsorberet specifikt for enten fase 1 eller fase 2 antigener
  • Udfør mellem 150-1500 tests
  • Identifikation af Salmonella ved flagellære (H) antigener
  • Natriumazid (0,2%) brugt som konserveringsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Antiserum
Mængde 3 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vial Sal H Antiserum Eh
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide