Få mere at vide
BD Difco™ Salmonella H Antiserum d
Description
- Lyofiliserede og polyklonale kaninantisera
- Absorberet eller uabsorberet specifikt for enten fase 1 eller fase 2 antigener
- Udfør mellem 150-1500 tests
- Identifikation af Salmonella ved flagellære (H) antigener
- Natriumazid (0,2%) brugt som konserveringsmiddel
Specifications
Specifications
| Produkttype | Antiserum |
| Mængde | 3 ml |
Safety and Handling
Product Identifier
- 3ML SALMONELLA H ANTISERUM D
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium azide