Få mere at vide
BD BD™ Difco™ R2A Agar
Beskrivelse
R2A Agar blev udviklet til bakteriologiske pladetællinger af behandlet drikkevand. Et medium med lavt næringsindhold, såsom R2A Agar, i kombination med en lavere inkubationstemperatur og længere inkubationstid stimulerer væksten af stressede og klor-tolerante bakterier.
Ernæringsrige medier, såsom Plate Count Agar, understøtter væksten af hurtigtvoksende bakterier, men kan undertrykke langsomt voksende eller stressede bakterier, der findes i behandlet vand. Sammenlignet med ernæringsrige medier, er R2A-agar blevet rapporteret at forbedre genvindingen af stressede og klor-tolerante bakterier fra drikkevandssystemer.
- Anbefales i standardmetoder til hældeplade-, spredeplade- og membranfiltermetoder til heterotrofe pladetællinger.
- Kun beregnet til brug med kompromitterede bakterier, der findes i behandlet drikkevand.
- Gærekstrakt giver en kilde til sporstoffer og vitaminer.
- Pepton og casaminosyrer giver nitrogen, vitaminer, aminosyrer, kulstof og mineraler.
- Dextrose tjener som en kulstofkilde.
- Opløselig stivelse hjælper med at genoprette skadede organismer ved at absorbere giftige metaboliske biprodukter.
- Natriumpyruvat øger genopretningen af stressede celler.
- Kaliumfosfat bruges til at afbalancere pH og give fosfat.
- Magnesiumsulfat er en kilde til divalente kationer og sulfat.
- Agar er størkningsmidlet.
Ordreinfo
Priserne er for enheder af én hver, medmindre andet er angivet.
Certificeringer
COMPF, EPA, SMWW
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | COMPF, EPA, SMWW |
| Farve | Lys beige |
| Form | Dehydreret (fritflydende, homogen) |
| Medietype | R2A Agar |
| Produkttype | Agar |
| Formulering | Gærekstrakt 0,5g/L, Proteose Pepton No. 3 0,5g/L, Casaminosyrer 0,5g/L, Dextrose 0,5g/L, Opløselig stivelse 0,5g/L, Natriumpyruvat 0,3g/L, Dikaliumphosphat 0,3g/L, Magnesium Ag 0,5g/L, Magnesium Ag/L 15 g/l |
| Til brug med (applikation) | Medium med lavt næringsindhold til optælling og dyrkning af bakterier fra drikkevand |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |