Få mere at vide
BD Difco™ Novobiocin Antimikrobic Supplement
Artikelnummer. 11772994
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11772994 10 mL Pakke med 6
1 options
Artikelnummer. 11772994 Leverandør BD Leverandørnr. 231971
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Applikationer:
Anvendes med Brilliant Green Agar, modificeret EC medium og Rappaport Vassiliadis (MSRV) halvfast modifikation
Justeret og/eller suppleret efter behov for at opfylde præstationskriterier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance ISO/DIS, 11014
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Tilsætningsstof Novobiocin antimikrobic supplement
Form Væske
Til brug med (applikation) Strålende grøn agar, modificeret EC-medium og Rappaport Vassiliadis (MSRV) halvfast modifikation
Emballagetype Flaske
Mængde 10 mL
compliance-icons
Product Identifier
  • Vial Novobiocin Supplement 6X10ml
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
Hazard Statement
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Novobiocin sodium