Få mere at vide
BD Difco™ Neutraliserende buffer til dehydrerede kulturmedier
Artikelnummer. 11728822
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11728822 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 11728822 Leverandør BD Leverandørnr. 236210
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Applikationer:
Inaktiverer klor og kvaternære ammoniumforbindelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CCAM, COMPF, SMD
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Tilsætningsstof Neutraliserende buffer
Form Dehydreret
Til brug med (applikation) Dehydrerede medier
Emballagetype Flaske
Mængde 100 g