Få mere at vide
BD Difco™ Neisseria Meningitidis Antisera
Artikelnummer. 11782734
Skift visning
Mængde:
1 ml
3 ml
Oversigt:
Antiserum Gruppe B
Antiserum Gruppe C
Antiserum Gruppe Y
Antiserum Poly 2, Grupper X, Y, Z
Antiserumgruppe A
Antiserumgruppe D
Antiserumgruppe W135
Antiserumgruppe X
Antiserumgruppe Z
Antiserumgruppe Z-primtal (Z' )
Antiserumpoly, grupper A, B, C, D
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Oversigt Pakningsstørrelse
11782734 1 ml Antiserumgruppe W135 1ml
11762734 1 ml Antiserumgruppe Z-primtal (Z' ) 1ml
11748333 1 ml Antiserum Gruppe C -
11738333 1 ml Antiserum Gruppe B 1ml
11758333 1 ml Antiserumgruppe D 1ml
11728333 1 ml Antiserumgruppe A 1ml
11768333 1 ml Antiserumpoly, grupper A, B, C, D 1ml
11702904 1 ml Antiserumgruppe X 5ml
11712904 1 ml Antiserum Gruppe Y 1ml
11772904 3 ml Antiserum Poly 2, Grupper X, Y, Z 5ml
11742904 3 ml Antiserumgruppe Z 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Artikelnummer. 11782734 Leverandør BD Leverandørnr. 222531
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Til serotypning af Neisseria meningitidis i objektglasagglutinationstest
  • Stabile, lyofiliserede, polyklonale kaninantisera
  • Indeholder 0,1% natriumazid som konserveringsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Til in vitro diagnostisk brug
Oversigt Antiserumgruppe W135
Produkttype Neisseria Meningitidis Antisera
Mængde 1 ml
Til in vitro diagnostisk brug.