Få mere at vide
BD Difco™ Neisseria Meningitidis Antisera
Mængde:
1 ml
3 ml
Oversigt:
Antiserum Poly 2, Grupper X, Y, Z
Antiserum Poly, Grupper A, B, C, D
Antiserumgruppe Z-prime (Z')
N. Meningitidis antiserum gruppe X
Neisseria meningitidis Antiserum Group W135
Neisseria meningitidis Antiserum gruppe A
Neisseria meningitidis Antiserum gruppe B
Neisseria meningitidis Antiserum gruppe C
Neisseria meningitidis Antiserum gruppe D
Neisseria meningitidis Antiserum gruppe Y
Neisseria meningitidis Antiserum gruppe Z
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
Beskrivelse
- Stable, lyophilized, polyclonal rabbit antisera
- Contains 0.1% sodium azide as preservative
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | For in vitro diagnostic use |
| Oversigt | Antiserum Poly, Grupper A, B, C, D |
| Produkttype | Antiserum |
| Mængde | 1 ml |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P330-Skyl munden.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium azide
Til in vitro diagnostisk brug.