Få mere at vide
BD Difco™ Neisseria Meningitidis Antisera
Artikelnummer. 11762734
Mængde:
1 ml
3 ml
Oversigt:
Antiserum Poly 2, Grupper X, Y, Z
Antiserum Poly, Grupper A, B, C, D
Antiserumgruppe Z-prime (Z')
N. Meningitidis antiserum gruppe X
Neisseria meningitidis Antiserum Group W135
Neisseria meningitidis Antiserum gruppe A
Neisseria meningitidis Antiserum gruppe B
Neisseria meningitidis Antiserum gruppe C
Neisseria meningitidis Antiserum gruppe D
Neisseria meningitidis Antiserum gruppe Y
Neisseria meningitidis Antiserum gruppe Z
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Artikelnummer. 11762734
Brand: BD 222521
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Til serotypning af Neisseria meningitidis i objektglasagglutinationstest
  • Stable, lyophilized, polyclonal rabbit antisera
  • Contains 0.1% sodium azide as preservative
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance For in vitro diagnostic use
Oversigt Antiserumgruppe Z-prime (Z')
Produkttype Antiserum
Emballagetype Bottle
Mængde 1 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • BD Difco Neisseria Meningitidis Antiserum Group Z', Bottle, 1 ml
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium azide
Til in vitro diagnostisk brug.