Få mere at vide
BD Difco™ Neisseria Meningitidis Antisera
Beskrivelse
- Stabile, lyofiliserede, polyklonale kaninantisera
- Indeholder 0,1% natriumazid som konserveringsmiddel
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Til in vitro diagnostisk brug |
| Oversigt | Neisseria meningitidis Antiserum gruppe D |
| Produkttype | Antiserum |
| Mængde | 1 ml |
Til in vitro diagnostisk brug.