Få mere at vide
BD Difco™ Neisseria Meningitidis Antisera
Beskrivelse
- Stabile, lyofiliserede, polyklonale kaninantisera
- Indeholder 0,1% natriumazid som konserveringsmiddel
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Til in vitro diagnostisk brug |
| Oversigt | Antiserumgruppe Z |
| Produkttype | Neisseria Meningitidis Antisera |
| Mængde | 3 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Vial N Meningitidis Antiserum Grp Z 1M
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide
Til in vitro diagnostisk brug.