Få mere at vide
BD Difco™ Neisseria Meningitidis Antisera
Artikelnummer. 11728333
Mængde:
1 ml
3 ml
Oversigt:
Antiserum Poly 2, Grupper X, Y, Z
Antiserum Poly, Grupper A, B, C, D
Antiserumgruppe Z-prime (Z')
N. Meningitidis antiserum gruppe X
Neisseria meningitidis Antiserum Group W135
Neisseria meningitidis Antiserum gruppe A
Neisseria meningitidis Antiserum gruppe B
Neisseria meningitidis Antiserum gruppe C
Neisseria meningitidis Antiserum gruppe D
Neisseria meningitidis Antiserum gruppe Y
Neisseria meningitidis Antiserum gruppe Z
Pakningsstørrelse:
1ml
5ml
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Artikelnummer. 11728333
Brand: BD 222281
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Til serotypning af Neisseria meningitidis i objektglasagglutinationstest
  • Stabile, lyofiliserede, polyklonale kaninantisera
  • Indeholder 0,1% natriumazid som konserveringsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Til in vitro diagnostisk brug
Oversigt Neisseria meningitidis Antiserum gruppe A
Produkttype Antiserum
Mængde 1 ml
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium Azide
Til in vitro diagnostisk brug.