Få mere at vide
BD Difco™ Ændret Oxford Antimikrobisk tilskud
Artikelnummer. 12607656
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
60ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12607656 10 mL 60ml
1 options
Artikelnummer. 12607656 Leverandør BD Leverandørnr. 211763
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Applikationer:
Brugt med Oxford medium base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO/DIS, 11014
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Tilsætningsstof Ændret Oxford Antimikrobisk tilskud
Form Væske
Til brug med (applikation) Oxford medium base
Emballagetype Flaske
Mængde 10 mL