Få mere at vide
BD Difco™ Leptospira Enrichment EMJH
Beskrivelse
Basalmediet og berigelsen fremstilles i overensstemmelse med de formuleringer, der er beskrevet af Ellinghausen og McCullough, som modificeret af Johnson og Harris (ved at erstatte kaninserummediet med polysorbat 80-albumin). Leptospira Medium EMJH anbefales til klinisk isolering af Leptospira fra kliniske prøver og miljøprøver. Berigelsesmediet indeholder albumin, polysorbat 80 og yderligere vækstfaktorer for Leptospira.
- Leptospira Medium Base plus Enrichment viser god kulturrespons på:
- Leptospira interrogans (serotype australis) 23605,
- Leptospira interrogans (serotype canicola) 23470
Leptospira kirschneri (serotype grippotyphosa) 23604 - Tilsæt 100 ml berigelse til en opløsning af 900 ml renset vand plus 2,3 g Medium Base
- Vandindhold: 89,4 %
- Damptryk (ved 20°C): 23,0 hPa (17 mm Hg)
- Vandopløselig
I 1886 beskrev Adolf Weil de første anerkendte leptospirale infektioner hos mennesker. Disse tilfælde var forårsaget af Leptospira icterohaemorrhagiae, og sygdommen blev efterfølgende navngivet Weils ’sygdom. Leptospirose er en zoonotisk sygdom, hvor infektion normalt skyldes direkte eller indirekte eksponering for urinen fra leptospiruriske dyr.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO/DIS 11014, SMWW |
| Farve | Mellem til mørk ravgul |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Tilsætningsstof | Leptospira Enrichment |
| Form | Lyofiliseret, frysetørret |
| Formulering | Albumin, polysorbat 80 og yderligere vækstfaktorer for Leptospira |
| Til brug med (applikation) | Leptospira Medium Base EMJH |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 6 x 100 mL |