Få mere at vide
BD Difco™Haemophilus influenzae Serotyping Antisera
Artikelnummer. p-3201177
Produkttype:
Antiserum
Oversigt:
Haemophilus influenzae Antiserum Poly
Haemophilus influenzae Antiserum Type a
Haemophilus influenzae Antiserum Type b
Haemophilus influenzae Antiserum Type c
Haemophilus influenzae Antiserum Type d
Haemophilus influenzae Antiserum Type e
Haemophilus influenzae Antiserum Type f
Pakningsstørrelse:
1ml
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Artikelnummer. 11722734
Brand: BD 222371
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Anvendes i objektglasagglutinationstest til serotypning af Haemophilus influenzae
  • Lyofiliseret, frysetørret
  • Rehydrer til 1 ml
  • Type: Antisera
  • Holdbarhed: 965 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Afkøles, opbevares ved 2 °C til 8 °C
Oversigt Haemophilus influenzae Antiserum Poly
Produkttype Antiserum
Til brug med (applikation) Anvendes i objektglasagglutinationstest til serotypning af Haemophilus influenzae
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Sodium Azide