Få mere at vide
BD Difco™Haemophilus influenzae Serotyping Antisera
Artikelnummer. 11788333
Skift visning
Produkttype:
Antiserum
Oversigt:
Antiserum Poly
Antiserum Type A
Antiserum Type C
Antiserum Type D
Antiserum Type b
Antiserum Type e
Antiserum Type f
Pakningsstørrelse:
1ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Oversigt Pakningsstørrelse
11788333 Antiserum Antiserum Type b 1ml
11722734 Antiserum Antiserum Poly 1ml
11732734 Antiserum Antiserum Type A 1ml
11742874 Antiserum Antiserum Type C 1ml
11752874 Antiserum Antiserum Type D 1ml
11762874 Antiserum Antiserum Type e 1ml
11782874 Antiserum Antiserum Type f 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Artikelnummer. 11788333 Leverandør BD Leverandørnr. 222361
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Anvendes i objektglasagglutinationstest til serotypning af Haemophilus influenzae
  • Lyofiliseret, frysetørret
  • Rehydrer til 1 ml
  • Type: Antisera
  • Holdbarhed: 965 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Afkøles, opbevares ved 2 °C til 8 °C
Oversigt Antiserum Type b
Produkttype Antiserum
Til brug med (applikation) Anvendes i objektglasagglutinationstest til serotypning af Haemophilus influenzae