Få mere at vide
BD Difco™Haemophilus influenzae Serotyping Antisera
Artikelnummer. 11782874
Produkttype:
Antiserum
Oversigt:
Haemophilus influenzae Antiserum Poly
Haemophilus influenzae Antiserum Type a
Haemophilus influenzae Antiserum Type b
Haemophilus influenzae Antiserum Type c
Haemophilus influenzae Antiserum Type d
Haemophilus influenzae Antiserum Type e
Haemophilus influenzae Antiserum Type f
Pakningsstørrelse:
1ml
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Artikelnummer. 11782874
Brand: BD 227921
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Anvendes i objektglasagglutinationstest til serotypning af Haemophilus influenzae
  • Lyofiliseret, frysetørret
  • Rehydrer til 1 ml
  • Type: Antisera
  • Holdbarhed: 965 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Afkøles, opbevares ved 2 °C til 8 °C
Oversigt Haemophilus influenzae Antiserum Type f
Produkttype Antiserum
Til brug med (applikation) Anvendes i objektglasagglutinationstest til serotypning af Haemophilus influenzae
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1ML HINFLUENZAE ANTISERUM TYPE F (+2-8C)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium azide