Få mere at vide
BD Difco™Haemophilus influenzae Serotyping Antisera
Produkttype:
Antiserum
Oversigt:
Haemophilus influenzae Antiserum Poly
Haemophilus influenzae Antiserum Type a
Haemophilus influenzae Antiserum Type b
Haemophilus influenzae Antiserum Type c
Haemophilus influenzae Antiserum Type d
Haemophilus influenzae Antiserum Type e
Haemophilus influenzae Antiserum Type f
Pakningsstørrelse:
1ml
Beskrivelse
- Lyofiliseret, frysetørret
- Rehydrer til 1 ml
- Type: Antisera
- Holdbarhed: 965 dage
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Afkøles, opbevares ved 2 °C til 8 °C |
| Oversigt | Haemophilus influenzae Antiserum Type d |
| Produkttype | Antiserum |
| Til brug med (applikation) | Anvendes i objektglasagglutinationstest til serotypning af Haemophilus influenzae |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- BD Difco Haemophilus Influenzae Antiserum Type d
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P330-Skyl munden.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium azide