Få mere at vide
BD Difco™Haemophilus influenzae Serotyping Antisera
Artikelnummer. 11742874
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Produkttype:
Antiserum
Oversigt:
Haemophilus influenzae Antiserum Poly
Haemophilus influenzae Antiserum Type a
Haemophilus influenzae Antiserum Type b
Haemophilus influenzae Antiserum Type c
Haemophilus influenzae Antiserum Type d
Haemophilus influenzae Antiserum Type e
Haemophilus influenzae Antiserum Type f
missing translation for 'unitSize'
1ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Artikelnummer. 11742874
missing translation for 'mfr': BD 227891
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
De angivne produkter indeholder kviksølv. Læg ikke produkter, der indeholder kviksølv, i skraldespanden. Produkter, der indeholder kviksølv, skal genbruges eller bortskaffes som farligt affald. Produkter, der indeholder kviksølv, kan være reguleret af lokale, statslige eller føderale love. Nogle produkter, der indeholder kviksølv, er ikke tilgængelige til salg i nogle stater.
Anvendes i objektglasagglutinationstest til serotypning af Haemophilus influenzae
  • Lyofiliseret, frysetørret
  • Rehydrer til 1 ml
  • Type: Antisera
  • Holdbarhed: 965 dage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Indhold og opbevaring Afkøles, opbevares ved 2 °C til 8 °C
Oversigt Haemophilus influenzae Antiserum Type c
Produkttype Antiserum
Til brug med (applikation) Anvendes i objektglasagglutinationstest til serotypning af Haemophilus influenzae
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1ML HINFLUENZAE ANTISERUM TYPE C (+2-8C)
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sicherheitshinweis
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Indeholder: sodium azide
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt