Få mere at vide
BD Difco™Haemophilus influenzae Serotyping Antisera
Beskrivelse
- Lyofiliseret, frysetørret
- Rehydrer til 1 ml
- Type: Antisera
- Holdbarhed: 965 dage
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Afkøles, opbevares ved 2 °C til 8 °C |
| Oversigt | Antiserum Poly |
| Produkttype | Antiserum |
| Til brug med (applikation) | Anvendes i objektglasagglutinationstest til serotypning af Haemophilus influenzae |