Få mere at vide
BD Difco™ HYcheck™ Kontaktglas: Gær og skimmelsvampe med TTC
Beskrivelse
- Designet til miljøprøvning
- Dobbeltsidet med tryptisk sojaagar med 0,01 % TTC og rosenbengalsk chloramphenicol-agar
- Hængslede padlebøjninger for nem prøveudtagning
Ordreinfo
Ti enheder pr. pakke.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Form | Fast stof |
| Fremstillingsoprindelse | USA |
| Formulering | Bugspytkirtelfordøjelse af kasein 15 g/l, papaisk fordøjelse af sojabønnemel 5 g/l, natriumchlorid 5 g/l, agar 15 g/l, 0,01 % TTC, papaisk fordøjelse af sojabønnemel 5 g/l, dextrose 10 g/l, monopotassium phonesium sulfat/l, monopotassium sulfat. 0,5g/L, Rose Bengal 0,05g/L, Agar 15g/L, Chloramphenicol 0,05g/L |
| Til brug med (applikation) | At vurdere mikrobiologisk forurening af overflader eller væsker |
| Emballagetype | Glide |
| Mængde | 10 U |