Få mere at vide
BD Difco™ HYcheck™ Kontaktglas: Desinfektionskontrol
Beskrivelse
- Designet til miljøprøvning
- Dobbeltsidet med tryptisk soja og D/E neutraliserende agar
- Hængslede padlebøjninger for nem prøveudtagning
Ordreinfo
Ti enheder pr. pakke.
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Pulver |
| Fremstillingsoprindelse | USA |
| Formulering | Bugspytkirtelfordøjelse af kasein 15g/L, Papaic fordøjelse af sojabønnemel 5g/L, Natriumchlorid 5g/L, Agar 15g/L, Bugspytkirtelfordøjelse af kasein 5g/L, Gærekstrakt 2,5g/L, Dextrose 10g/L, Natriumthioglykolat, Natriumthioglykolat, L, Natriumthioglykolat, 6 Natriumbisulfit 2,5 g/L, |
| Til brug med (applikation) | Vurder den mikrobiologiske forurening af overflader eller væsker |
| Emballagetype | Glide |
| Mængde | 10 U |