Få mere at vide
BD Difco™ Gelatine
:
gelatine; BD Difco; 500 g
Beskrivelse
- Anvendes til: generelle mikrobiologiske procedurer
- Dehydreret
- Kulturmedier
- Granuleret gelatine
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO/DIS, 11014 |
| Indhold og opbevaring | <30 °C |
| Tilsætningsstof | Gelatine |
| Form | Dehydreret granulat |
| Til brug med (applikation) | Kulturmedier til påvisning af gelatine |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |