Få mere at vide
BD Difco™ Fluorescerende antistofreagenser
Beskrivelse
- Reagenser konjugeret med FITC eller Rhodamine for at gøre reaktioner synlige under fluorescerende lys
- Til brug ved direkte fluorescerende identifikation
Ordreinfo
I 5 ml hætteglas.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | FA Bordetella Pertussis |
| Mængde | 5 mL |
| Til brug med (applikation) | Direkte fluorescerende antistofteknik til identifikation af Bordetella pertussis og Bordetella parapertussis |