Få mere at vide
BD Difco™ Fluorescerende antistofreagenser
Artikelnummer. 11732784
Skift visning
Produkttype:
FA Bordetella Parapertussis
FA Bordetella Pertussis
Pakningsstørrelse:
5ml
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
11732784 FA Bordetella Parapertussis 5ml
11750234 FA Bordetella Pertussis Hver
11722784 FA Bordetella Pertussis 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11732784 Leverandør BD Leverandørnr. 223781
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagenser konjugeret med FITC eller Rhodamine for at gøre reaktioner synlige under fluorescerende lys
  • Reagents conjugated with FITC or Rhodamine to make reactions visible under fluorescent light
  • For use in direct fluorescent identification
Ordreinfo
I 5 ml hætteglas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype FA Bordetella Parapertussis
Mængde 5 mL
Til brug med (applikation) Direct fluorescent antibody technique for the identification of Bordetella pertussis and Bordetella parapertussis