Få mere at vide
BD BD™ Difco™ Dextrose Glucose, vandfri
Beskrivelse
D-Glucose er et simpelt sukker, der cirkulerer i dyrenes blod som blodsukker, og som dannes i planter under fotosyntesen. Det er en vigtig energikilde til cellulær respiration. Glukose lagres som stivelse i planter og som glykogen i dyr.
- CAS: 50-99-7
- EF-nr.: 200-075-1
- Kemisk formel: C 6 H 12 O 6
- Molær masse: 180,16 g/mol
- Synonym: Blodsukker
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO/DIS, 11014 |
| Farve | Hvidlig |
| Indhold og opbevaring | <30 °C |
| Tilsætningsstof | Dextrose Glucose |
| Form | Vandfrit fast stof |
| Til brug med (applikation) | Mikrobiologiske dyrkningsmedier |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |