Få mere at vide
BD Difco™ YPD bouillon
Artikelnummer. p-4901522
Mængde:
500 g
2 kg
Emballagetype:
Flaske
Spand
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 11738882
Brand: BD 242810
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til vedligeholdelse og formering af gær. BD™ Difco™ YPD Bouillon er et dehydreret pulver til fremstilling af dyrkningsmedier i molekylære mikrobiologiske procedurer.
Generelle metoder inden for gærgenetik specificerer anvendelse af gærekstrakt-pepton-dextrose (YPD) medium til dyrkning af Saccharomyces cerevisiae og andre gærarter. Gær vokser godt på et minimalt medium, der kun indeholder dextrose og salte. Tilsætningen af protein- og gærcelleekstrakthydrolysater muliggør hurtigere vækst, således at cellerne under eksponentiel eller log-fase vækst deler sig hvert 90. minut.
  • Pepton fungerer som en kilde til kulstof, nitrogen, vitaminer og mineraler
  • Gærekstrakt tilfører B-komplekse vitaminer, som stimulerer bakterievækst
  • Dextrose er kulhydratkilden
  • pH (6,5 % opløsning, 25 °C): 6,5± 0,2
Ordreinfo
Priserne er for enheder af én hver, medmindre andet er angivet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Beige
Indhold og opbevaring <30 °C
Form Dehydreret pulver
Medietype YPD bouillon
Produkttype Mikrobiologiske medier
Formulering Gærekstrakt 10g/L, Peptone 20g/L, Dextrose 20g/L
Til brug med (applikation) Til vedligeholdelse og formering af gær i molekylære mikrobiologiske procedurer
Emballagetype Spand
Mængde 2 kg