Få mere at vide
BD Difco™ Gær nitrogenbase uden aminosyrer og ammoniumsulfat
Artikelnummer. 11743014
Skift visning
Mængde:
100 g
10 kg
Emballagetype:
Flaske
Spand
Pakningsstørrelse:
10kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballagetype unitSize
11743014 100 g Flaske -
11733014 10 kg Spand 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11743014 Leverandør BD Leverandørnr. 233520
Edge
Anvendes i molekylær genetik til klassificering af gær ud fra kulstof- og nitrogenbehov. BD™ Difco™ Gær nitrogenbase uden aminosyrer og ammoniumsulfat er fremstillet i overensstemmelse med formlerne fra Wickerham.
Medier med gærkvælstofbase uden aminosyrer og ammoniumsulfat er inkluderet i mange applikationer til undersøgelse af gær i molekylær genetik. Gær er encellede, eukaryote, spirende celler, der generelt er runde til ovale eller aflange i formen. De formerer sig primært ved produktion af blastoconidier (knopper). Gærkolonier er fugtige og cremede eller glatte til membranøse i konsistensen. Gær betragtes som opportunistiske patogener.
  • Indeholder alle essentielle næringsstoffer og vitaminer, der er nødvendige for dyrkning af gær og en kilde til nitrogen og kulhydrat
  • Mangler aminosyrerne histidin, methionin og tryptofan og ammoniumsulfat
  • Fremstillet i henhold til Guenters modifikation af Wickerhams gærnitrogenbase-formulering
  • Viser en god kulturel respons på Kloeckera apiculata 9774 og Saccharomyces cerevisiae 9080
  • pH (0,17 % opløsning, 25 °C): 4,5± 0,2
Ordreinfo
Priserne er for enheder af én hver, medmindre andet er angivet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO/DIS, 11014
Farve Lys gullig-beige
Indhold og opbevaring <30 °C
Form Dehydreret pulver
Medietype Gær Nitrogen Base
Produkttype Mikrobiologiske medier
Formulering Omtrentlig formel pr. liter:
  • Vitaminer: Biotin μ2 g/L, Calcium Pantothenate μ400 g/L, Folinsyre μ2 g/L, Inositol 2.000μ g/L, Niacin μ400 g/L, p-Aminobenzoesyre μ200 g/L, Pyridoxinhydrochlorid 400 g/μL, Riboflavin 200 μg/L, Thiaminhydrochlorid 400 g/μL
  • Forbindelser, der tilfører sporstoffer: Borsyre 500 μg/L, Kobbersulfat 40 μg/L, Kaliumiodid 100 μg/L, Ferrichlorid 200 μg/L, Mangansulfat 400 μg/L, Natriummolybdat 200 g/μL, Zinksulfat 400 g/μL
  • Salte: monokaliumfosfat 1,0 g, magnesiumsulfat 0,5 g, natriumklorid 0,1 g, calciumchlorid 0,1 g
Til brug med (applikation) Til klassificering af gær baseret på koloniale egenskaber og cellemorfologi
Emballagetype Flaske
Mængde 100 g
Produktidentifikator
  • Yeast Nitrogen Base w/o Amino Acids & Ammoni
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium chloride