Få mere at vide
BD Difco™-gærnitrogenbase uden aminosyrer
Beskrivelse
Gærkvælstofbase uden aminosyrer indeholder alle essentielle vitaminer og uorganiske salte, der er nødvendige for dyrkning af gær, undtagen histidin, methionin, tryptofan og en kilde til kulhydrat.
- Fremstillet i henhold til Guenters modifikation af Wickerhams gærnitrogenbase-formulering
- God kulturel respons med Kloeckera apiculata 9774 og Saccharomyces cerevisiae 9080
- pH (0,67 % opløsning, 25°C): 5,4± 0,2
Gær er encellede, eukaryote, spirende celler, der generelt er runde til ovale eller aflange i formen. De formerer sig primært ved produktion af blastoconidier (knopper). Gærkolonier er fugtige og cremede eller glatte til membranøse i konsistensen. Gær betragtes som opportunistiske patogener.
Ordreinfo
Priserne er for enheder af én hver, medmindre andet er angivet.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO, 9000 |
| Farve | Hvid til råhvid |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Form | Dehydreret pulver |
| Medietype | Gærkvælstofbase uden aminosyrer |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Nitrogenkilde: Ammoniumsulfat 5 g/l Vitaminer: Biotin 2μ g/l, calciumpantothenat 400 μg/l, folinsyre 2 μg/l, inositol 2000 μg/l, niacin 400 μg/l, p-aminobenzoesyre 200 μg/l, pyridoxinhydrochlorid 400 μg/l, riboflavin 200 μg/l, thiaminhydrochlorid 400 μg/l Forbindelser, der leverer sporstoffer: borsyre 500,0 μg/l, kobbersulfat 40,0 μg/l, kaliumiodid 100,0 μg/l, ferrichlorid 200,0 μg/l, mangansulfat 400,0 μg/l, natriummolybdat 200,0 μg/l, zinksulfat 400,0 μg/l Salte:Monokaliumfosfat 1,0 g/l, magnesiumsulfat 0,5 g/l, natriumklorid 0,1 g/l, kalciumklorid 0,1 g/l |
| Til brug med (applikation) | Til klassificering af gær baseret på kvælstofassimilering |
| Emballagetype | Spand |
| Mængde | 2 kg |