Få mere at vide
BD Difco™-gærnitrogenbase uden aminosyrer
Artikelnummer. 11733573
Mængde:
100 g
2 kg
10 kg
Emballagetype:
Flaske
Spand
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
2kg
Artikelnummer. 11733573
Brand: BD 291920
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til at klassificere gær baseret på krav til aminosyrer og kulhydrater. BD™ Difco™-gærnitrogenbase uden aminosyrer er et dehydreret dyrkningsmedium, der bruges i mange molekylærgenetiske applikationer. Fremstillet efter formlerne fra Wickerham.
Gærkvælstofbase uden aminosyrer indeholder alle essentielle vitaminer og uorganiske salte, der er nødvendige for dyrkning af gær, undtagen histidin, methionin, tryptofan og en kilde til kulhydrat.
  • Fremstillet i henhold til Guenters modifikation af Wickerhams gærnitrogenbase-formulering
  • God kulturel respons med Kloeckera apiculata 9774 og Saccharomyces cerevisiae 9080
  • pH (0,67 % opløsning, 25°C): 5,4± 0,2
Gær er encellede, eukaryote, spirende celler, der generelt er runde til ovale eller aflange i formen. De formerer sig primært ved produktion af blastoconidier (knopper). Gærkolonier er fugtige og cremede eller glatte til membranøse i konsistensen. Gær betragtes som opportunistiske patogener.
Ordreinfo
Priserne er for enheder af én hver, medmindre andet er angivet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO, 9000
Farve Hvid til råhvid
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Form Dehydreret pulver
Medietype Gærkvælstofbase uden aminosyrer
Produkttype Mikrobiologiske medier
Formulering Nitrogenkilde:  Ammoniumsulfat 5 g/l
Vitaminer: Biotin 2μ g/l, calciumpantothenat 400 μg/l, folinsyre 2 μg/l, inositol 2000 μg/l, niacin 400 μg/l, p-aminobenzoesyre 200 μg/l, pyridoxinhydrochlorid 400 μg/l, riboflavin 200 μg/l, thiaminhydrochlorid 400 μg/l
Forbindelser, der leverer sporstoffer: borsyre 500,0 μg/l, kobbersulfat 40,0 μg/l, kaliumiodid 100,0 μg/l, ferrichlorid 200,0 μg/l, mangansulfat 400,0 μg/l, natriummolybdat 200,0 μg/l, zinksulfat 400,0 μg/l
Salte:Monokaliumfosfat 1,0 g/l, magnesiumsulfat 0,5 g/l, natriumklorid 0,1 g/l, kalciumklorid 0,1 g/l
Til brug med (applikation) Til klassificering af gær baseret på kvælstofassimilering
Emballagetype Spand
Mængde 2 kg