Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Gærnitrogenbase
Artikelnummer. 11748842
:
Gær Nitrogen Base; 100 g
Artikelnummer. 11748842
Brand: BD 239210
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Wickerham formel, klassificering af gær baseret på nitrogen assimilering. BD Difco™ Dehydrerede kulturmedier: Yeast Nitrogen Base er en del af et stort udvalg af dehydrerede medier.
  • Wickerham formel
  • Dehydreret
  • Kulturmedier
  • Gær Nitrogen Base
Ordreinfo
Priserne er for enheder af én hver, medmindre andet er angivet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring <30 °C
Form Dehydreret
Medietype Gær Nitrogen Base
Produkttype Mikrobiologiske medier
Formulering Nitrogenkilde: Ammoniumsulfat 5g/L, Aminosyrer: L-Histidin Monohydrochlorid 10mg/L, LD-Methionin 20mg/L, LD-Tryptophan 20mg/L, Vitaminer: Biotin μ2 g/L, Calcium Pantothenate μ400 g/L, Folinsyre 2μ
Til brug med (applikation) Til klassificering af gær baseret på koloniale egenskaber og cellemorfologi
Emballagetype Flaske
Mængde 100 g