Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Gærskimmelbouillon
:
Gærskimmel (YM) bouillon; 500 g
Beskrivelse
- Dehydreret
- Kulturmedier
- Gærskimmelbouillon
Ordreinfo
Priserne er for enheder af én hver, medmindre andet er angivet.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | <30 °C |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Gærskimmelbouillon |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Gærekstrakt 3g/L, Maltekstrakt 3g/L, Pepton 5g/L, Dextrose 10g/L |
| Til brug med (applikation) | Dyrkning af gær, skimmelsvampe og andre sure mikroorganismer |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |