Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) Agar
Artikelnummer. 11703513
Mængde:
500 g
2 kg
Emballagetype:
Flaske
Spand
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 11703513
Brand: BD 278850
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Moderat selektivt medium anbefales til isolering og differentiering af enteriske patogener, især Shigella -arter
  • Formulering: Xylose 3,5 g/L, L-Lysin 5 g/L, Lactose 7,5 g/L, Saccharose 7,5 g/L, Natriumchlorid 5 g/L, Gærekstrakt 3 g/L, Phenolrød 0,08 g/L, Natrium Desoxycholate 2,5 g/l, jernammoniumcitrat 0,8 g/l, natriumthiosulfat 6,8 g/l, agar 13,5 g/l
Ordreinfo
Priserne er for enheder af én hver, medmindre andet er angivet.
Certificeringer
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, ISO , JP, MCM9, SMD, SMWW, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, ISO , JP, MCM9, SMD, SMWW, USP
Indhold og opbevaring <30 °C
Form Dehydreret
Medietype XLD Agar
Produkttype Agar
Formulering Xylose 3,5 g/l, L-lysin 5 g/l, laktose 7,5 g/l, sakkarose 7,5 g/l, natriumklorid 5 g/l, gærekstrakt 3 g/l, phenolrød 0,08 g/l, natrium Desoxycholate 2,5 g/l, jernammoniumcitrat 0,8 g/l, natriumthiosulfat 6,8 g/l, agar 13,5 g/l
Til brug med (applikation) Isolering og differentiering af enteriske patogener
Emballagetype Flaske
Mængde 500 g
compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Bile, extract, Ammonium iron(III) citrate