Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Violet rød galdeglukoseagar
:
Violet rød galde glucose agar; 500 g
Beskrivelse
- Formulering: Gærekstrakt 3 g/l, bugspytkirtelfordøjelse af gelatine 7 g/l, galdesalte nr. 3 1,5 g/l, glukose 10 g/l, natriumklorid 5 g/l, neutral rød 0,03 g/l, krystalviolet 2 g/l, agar 15 g/l
Ordreinfo
Priserne er for enheder af én hver, medmindre andet er angivet
Certificeringer
CCAM, COMPF, EP, ISO , JP, USP
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CCAM, COMPF, EP, ISO , JP, USP |
| Farve | Viol rød |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 30 °C |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Violet rød galde glukose agar |
| Produkttype | Agar |
| Formulering | Gærekstrakt 3g/L, bugspytkirtelfordøjelse af gelatine 7g/L, Galdesalte nr. 3 1,5g/L, Glukose 10g/L, Natriumklorid 5g/L, Neutral rød 0,03g/L, Krystalviolet 2g/L, Agar 15g/L |
| Til brug med (applikation) | Til påvisning og optælling af Enterobacteriaceae i fødevarer og mejeriprodukter |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |
Sikkerhed og håndtering
Signalord
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P405-Opbevares under lås.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: bile salts No. 3