Få mere at vide
BD Bacto™ tryptisk sojabouillon (sojabønne-kasein-fordøjelsesmedium)
Artikelnummer. p-4888349
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Emballagetype:
Flaske
Spand
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 10098983
Brand: BD 211825
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Er i overensstemmelse med USP- og EP-specifikationer. BD™ Bacto™ tryptisk sojabouillon (sojabønne-kasein-fordøjelsesmedium) er et dehydreret, generelt medium til isolering, påvisning og dyrkning af en bred vifte af mikroorganismer.
Tryptisk sojabouillon (sojabønne-kasein-fordøjelsesmedium) er et generelt medium, der bruges i kvalitative procedurer til dyrkning af kræsne og ikke-kræsne mikroorganismer fra en række forskellige kliniske og ikke-kliniske prøver. TSB er et næringsrigt medium, der understøtter væksten af en lang række mikroorganismer, herunder almindelige aerobe, fakultative og anaerobe bakterier og svampe.
  • Denne formulering er inkluderet i USP som et medium til brug ved udførelse af mikrobielle optællingstests og tests for specificerede mikroorganismer ved testning af ikke-sterile farmaceutiske produkter.
  • TSB blev valgt af USDA Animal and Plant Health Inspection Service til at påvise levedygtige bakterier i levende vacciner.
  • TSB anbefales til test af bakterielle forureninger i kosmetik og overholder etablerede standarder i fødevareindustrien.
  • På grund af sin evne til at fremme vækst anbefales TSB også til brug som inokulumbouillon til test af antimikrobiel følsomhed ved skivediffusion og agarfortynding som standardiseret af Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
  • Anvendes i isolering af: Neisseria meningitides 13090, Staphylococcus epidermidis 12228, Streptococcus pneumoniae 6305, Streptococcus pyogenes 19615, Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Bacillus subtillis 6633, Candida albicans 10231, Escherichia coli 8739, Pseudomonas aeruginosa 9027, Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhimurium 14028, Staphylococcus aureus 6538
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP
Farve Lys beige
Indhold og opbevaring 2 til 25 °C
Form Dehydreret (fritflydende, homogen)
Medietype Tryptisk sojabouillon
Produkttype Mikrobiologiske medier
Formulering Pancreasfordøjelse af kasein 17 g/l, papafordøjelse af sojabønner 3 g/l, dextrose 2,5 g/l, natriumklorid 5 g/l, dikaliumfosfat 2,5 g/l
Til brug med (applikation) Dyrkning af fastidiøse og ikke-fastidiøse mikroorganismer fra en række kliniske og ikke-kliniske prøver
Emballagetype Flaske
Mængde 500 g