Få mere at vide
BD Bacto™ tryptisk sojabouillon (sojabønne-kasein-fordøjelsesmedium)
Mængde:
500 g
2 kg
10 kg
Emballagetype:
Flaske
Spand
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Beskrivelse
Tryptisk sojabouillon (sojabønne-kasein-fordøjelsesmedium) er et generelt medium, der bruges i kvalitative procedurer til dyrkning af kræsne og ikke-kræsne mikroorganismer fra en række forskellige kliniske og ikke-kliniske prøver. TSB er et næringsrigt medium, der understøtter væksten af en lang række mikroorganismer, herunder almindelige aerobe, fakultative og anaerobe bakterier og svampe.
- Denne formulering er inkluderet i USP som et medium til brug ved udførelse af mikrobielle optællingstests og tests for specificerede mikroorganismer ved testning af ikke-sterile farmaceutiske produkter.
- TSB blev valgt af USDA Animal and Plant Health Inspection Service til at påvise levedygtige bakterier i levende vacciner.
- TSB anbefales til test af bakterielle forureninger i kosmetik og overholder etablerede standarder i fødevareindustrien.
- På grund af sin evne til at fremme vækst anbefales TSB også til brug som inokulumbouillon til test af antimikrobiel følsomhed ved skivediffusion og agarfortynding som standardiseret af Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
- Anvendes i isolering af: Neisseria meningitides 13090, Staphylococcus epidermidis 12228, Streptococcus pneumoniae 6305, Streptococcus pyogenes 19615, Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Bacillus subtillis 6633, Candida albicans 10231, Escherichia coli 8739, Pseudomonas aeruginosa 9027, Salmonella enterica subsp. enterica serotype Typhimurium 14028, Staphylococcus aureus 6538
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP |
| Farve | Lys beige |
| Indhold og opbevaring | 2 til 25 °C |
| Form | Dehydreret (fritflydende, homogen) |
| Medietype | Tryptisk sojabouillon |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Pancreasfordøjelse af kasein 17 g/l, papafordøjelse af sojabønner 3 g/l, dextrose 2,5 g/l, natriumklorid 5 g/l, dikaliumfosfat 2,5 g/l |
| Til brug med (applikation) | Dyrkning af fastidiøse og ikke-fastidiøse mikroorganismer fra en række kliniske og ikke-kliniske prøver |
| Emballagetype | Spand |
| Mængde | 2 kg |