Få mere at vide
BD Difco™ Agar, teknisk
Artikelnummer. 11793523
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Emballagetype:
Beholder
Flaske
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballagetype Pakningsstørrelse
11793523 500 g Flaske 500g
11783523 2 kg Beholder 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11793523 Leverandør BD Leverandørnr. 281230
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Anvendes til fremstilling af mikrobiologiske dyrkningsmedier. BD™ Difco™ Agar, Technical er et størkningsmiddel med bredere kvalitetskontrolparametre end andre bakteriologiske agarer. Imidlertid overvåges opløseligheden, geleringstemperaturen og fastheden omhyggeligt for at tillade dens anvendelse.
Technical Agar er velegnet til mange bakteriologiske anvendelser. Denne agar er ikke stærkt forarbejdet, har bredere tekniske specifikationer end andre agarer og anbefales ikke til vækst af kræsne organismer. Det viser god kulturel respons (i næringsbouillon) på Escherichia coli 25922 og Staphylococcus aureus 25923.
  • Tab ved tørring (LOD):≤ 20 %
  • Aske(%):≤ 6,5 %
  • Kalciumμ g/g (ppm):≤ 3.000 ppm
  • Magnesiumμ g/g (ppm):≤ 1.300 ppm
  • Smeltepunkt:≤ 85 °C
  • Geleringspunkt: 32 39 –°C
  • Gelstyrke: 613 g/cm 3
  • pH (1,5 % opløsning, 25 °C): 5,9
  • Sporeantal: 4.300 CFU/g
  • Standardpladetal: 2.725 CFU/g
  • Uorganiske stoffer: Calcium 0,110%, Chlorid 0,172%, Cobalt< 0,001%, kobber< 0,001%, Jern 0,002%, Bly< 0,001%, Magnesium 0,093%, Mangan< 0,001 %, nitrat< 0,005 %, Fosfat 0,015 %, Kalium 0,124 %, Natrium 0,932 %, Sulfat 0,367 %, Svovl 0,646 %, Tin< 0,001 %, zink< 0,001 %
Agar er et phycocolloid udvundet af en gruppe rød-lilla marine alger (Class Rhodophyceae). Agar er det foretrukne geleringsmiddel, fordi det forbliver fast ved væksttemperaturer for mange patogener. Det er også modstandsdygtigt over for nedbrydning af bakterielle enzymer. Agar smelter ved en anden temperatur end den, hvor den størkner, en egenskab kendt som hysterese. Det er generelt modstandsdygtigt over for forskydningskræfter; dog kan forskellige agarer have forskellige gelstyrker. Agar anvendes typisk i en slutkoncentration på 1 –2 % til at størkne dyrkningsmedier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO/DIS, 11014
Farve Meget lys til medium beige
Koncentration 1.5%
Indhold og opbevaring <30 °C
Tilsætningsstof Agar af teknisk kvalitet
Form Dehydreret pulver
Grad Teknisk
Til brug med (applikation) Bakteriologiske kulturmedier
Emballagetype Flaske
Mængde 500 g