Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Forstærket Clostridium Medium
:
Forstærket Clostridium Medium; 500 g
Beskrivelse
- Formulering: Pepton 10g/L, Oksekødekstrakt 10g/L, Gærekstrakt 3g/L, Dextrose 5g/L, Natriumchlorid 5g/L, Opløselig stivelse 1g/L, Cystein HCl 0,5g Natriumacetat 3g Agar 0,5g/L
Ordreinfo
Priserne er for enheder af én hver, medmindre andet er angivet.
Certificeringer
CCAM, EP, JP, USP
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CCAM, EP, JP, USP |
| Indhold og opbevaring | <30 °C |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Forstærket Clostridium Medium |
| Produkttype | Forstærket Clostridium Medium |
| Formulering | Pepton 10g/L, Oksekødsekstrakt 10g/L, Gærekstrakt 3g/L, Dextrose 5g/L, Natriumchlorid 5g/L, Opløselig stivelse 1g/L, Cystein HCl 0,5g Natriumacetat 3g Agar 0,5g/L |
| Til brug med (applikation) | Dyrkning og optælling af anaerober, især Clostridia fra fødevarer og kliniske prøver |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |