Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Kartoffel Dextrose Bouillon
Beskrivelse
- Dehydreret
- Kulturmedier
- Kartoffel Dextrose
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE, AOAC , BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, USP |
| Indhold og opbevaring | Stil på køl |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Kartoffel Dextrose Bouillon |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Kartoffelstivelse (fra infusion) 4g/L, Dextrose 20g/L |
| Til brug med (applikation) | Dyrkning af gær og skimmelsvamp |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |