Få mere at vide
BD Difco™ Mueller Hinton bouillon
Beskrivelse
Mueller Hinton Bouillon, ikke kation-justeret, er et dehydreret dyrkningsmedium, der ikke er suppleret med calcium- eller magnesiumioner. Den er formuleret til at have et lavt indhold af thymin og thymidin. Den kan bruges til antimikrobiel følsomhedstestning af bouillonfortynding, så længe calcium- og magnesiumionkoncentrationerne er justeret i henhold til CLSI-standard M7.
- Syrehydrolysat (fordøjelse) af kasein og oksekødsekstrakt leverer aminosyrer og andre nitrogenholdige stoffer, mineraler, vitaminer, kulstof og andre næringsstoffer for at understøtte væksten af mikroorganismer
- Stivelse fungerer som et beskyttende kolloid mod giftige stoffer i mediet; hydrolyse af stivelsen under autoklavering giver en lille mængde dextrose, som er en energikilde
- Viser en kulturel reaktion på: Enterococcus faecalis 29212, Escherichia coli 25922, Pseudomonas aeruginosa 27853 og Staphylococcus aureus 29213
- pH (2,1 % opløsning, 25 °C): 7,3± 0,1
- Calcium: 2,–9 5,9 mg/L; Magnesium: 3,–2 5,2 mg/L
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE, CLSI |
| Farve | Lys beige (med et par mørke pletter) |
| Indhold og opbevaring | Stil på køl |
| Form | Dehydreret pulver |
| Medietype | Mueller Hinton bouillon |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Oksekødekstrakt 2 g/l, syrefordøjelse af kasein 17,5 g/l, stivelse 1,5 g/l |
| Til brug med (applikation) | Dyrkning af en bred vifte af kræsne og ikke kræsne mikroorganismer |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |