Få mere at vide
BD Difco™ Dehydreret kulturmedie: Modified Letheen Broth (AOAC )
Description
Applikationer:
Til evaluering, vedligeholdelse, selektiv berigelse, differentiering, isolering, dyrkning, påvisning, formering af bakterier
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | BAM |
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Form | Dehydreret |
| Medietype | Letheen Bouillon |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Letheen bouillon 25,7g/L, Trypton 5g/L, Proteose Pepton No. 3 10g/L, Gærekstrakt 2g/L, Natriumbisulfit 0,1g/L |
| Til brug med (applikation) | Mikrobiologisk vurdering af kosmetik - inaktiverer konserveringsmidler |
| Emballagetype | Flaske |
| Mængde | 500 g |